SYNA282250
Synthware™ anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A282250, rotary evaporator bump trap, bump trap
About This Item
Productos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A282250
capacidad
250 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)