Merck
SIK7913-10
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9O9P3
Número de CAS:
Peso molecular:
318.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
Legal Information
Product of SiKEMIA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)