SIK2703-10
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97%
SMILES string
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)