Merck
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)