Merck
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
Sinónimos:
Quinolinic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
149.10
Beilstein/REAXYS Number:
125111
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
InChI key
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)