P21501
9-Phenylcarbazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
InChI key
VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?