NOR10018
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 200 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
colorless tube
glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Norell 1001-8
parameter
200 MHz frequency
L
8 in.
O.D. × I.D.
10 mm × 8.76 mm
tube diam.
10 mm
wall thickness
1.24 mm
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)