M59386
2-Methyl-5-nitroaniline
98%
Sinónimos:
2-Amino-4-nitrotoluene, 5-Nitro-o-toluidine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?