Merck
M39652
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopentanol
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C5H8OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99%
bp
135-136 °C (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(O)CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-6(7)4-2-3-5-6/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
105.8 °F - closed cup
flash_point_c
41 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)