Merck
M23004
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
265.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
InChI key
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)