HAM7656-01
Hamilton® TLC syringe
model, 1710 RN, no needle, volume 100 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Gastight syringe
Características
autoclavable
model 1710 RN, no needle
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
1.46 mm × 7.75 mm
volumen
100 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)