HAM201250
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1002, AccuDil (AD) end, volume 2.5 mL
About This Item
Productos recomendados
material
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
feature
autoclavable: no
model 1002, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
volume
2.5 mL
Categorías relacionadas
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)