Documentos clave
GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
CO810250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 997-575-68
Longitud
0.5 m
bobina anchura
25 mm
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)