Documentos clave
GF99482439
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.1 mm, L 1 m
Sinónimos:
EK351100
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 994-824-39
L
1 m
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)