GF97903693
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.35 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Sinónimos:
AM305938
About This Item
Productos recomendados
form
monofilament
manufacturer/tradename
Goodfellow 979-036-93
L
50 m
diam.
0.35 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)