GF97104168
Gold
foil, thickness 0.0125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
AU000170
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-041-68
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.0125 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)