GF97094650
Manganese
rod, 2.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.5%
Sinónimos:
MN007905
About This Item
Productos recomendados
assay
99.5%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 970-946-50
resistivity
185 μΩ-cm, 20°C
L
25 mm
diameter
2.0 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)