GF96258437
Antimony
rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Sinónimos:
Antimony, SB007906
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 962-584-37
resistance
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)