GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Sinónimos:
CU805100
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.96%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 954-007-27
L
10 m
diam.
0.1 μm , filament diameter
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)