Documentos clave
GF94230446
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 10 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
AB245130
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 942-304-46
L
10 m
diameter
0.12 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)