Documentos clave
GF93263407
Copper/nickel
rod, 12.7 mm diameter, Cu70%/Ni30%, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
CU137920
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 932-634-07
L
100 mm
diameter
12.7 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)