GF93095253
Alumina
sphere, 1.0 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
AL606815
About This Item
Productos recomendados
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 930-952-53
diameter
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)