GF91737456
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, length 1 m, temper annealed
Sinónimos:
NI110380
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 917-374-56
L
1 m
thickness
0.3 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)