GF91664534
Polyamide/Imide
(PAI), sheet, thickness 6.35 mm, size 200 × 200 mm, tolerance -50
Sinónimos:
AM313050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 916-645-34
size
200 × 200 mm
thickness
6.35 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)