Documentos clave
GF90985810
Nickel-boron alloy, Ni85B15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
NI266010
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 909-858-10
weight
50 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)