GF86093679
Polyetheretherketone
(PEEK), mesh, nominal aperture 1100ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 400ám
Sinónimos:
EK308710
About This Item
Productos recomendados
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 860-936-79
size
250 × 250 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)