Merck
GF85596564
Tungsten
wire, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, purity 99.9+%
Sinónimos:
W 005350, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 855-965-64
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
size
1000 mm
diameter
0.5 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)