GF85411649
Polyimide
(PI), rod, diam. 50.8 mm, L 50 mm, grade vespel sp1
Sinónimos:
IM307961
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 854-116-49
L
50 mm
diam.
50.8 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)