GF83746705
Ytterbium
rod, 50mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Sinónimos:
Ytterbium, YB007920
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 837-467-05
resistivity
28 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 10.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)