GF83014613
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinónimos:
AL010270
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 830-146-13
size
25 × 25 mm
thickness
0.50 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)