GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
Sinónimos:
NA006100
About This Item
Productos recomendados
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 821-602-32
weight
100 g
max. lump size
200 mm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)