GF79186348
Nitinol alloy, Ni55Ti45
10m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Sinónimos:
NI205101
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 791-863-48
L × diam.
10 m × 0.8 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)