GF77421203
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1 mm, size 200 × 280 mm, grade cirlex cl
Sinónimos:
IM303110
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 774-212-03
size
200 × 280 mm
thickness
1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)