Documentos clave
GF70020661
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607915
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 700-206-61
L
25 mm
diameter
9.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)