GF68846552
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
Sinónimos:
FF216030
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 688-465-52
weight
50 g
max. part. size
3 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)