GF68401661
Polyethylene - Low Density
(LDPE), fiber, tex number 110, L 50 m, number of filaments 90
Sinónimos:
ET315710
About This Item
Productos recomendados
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 684-016-61
L
50 m
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)