GF66233538
Rhenium
foil, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
RE000250
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 662-335-38
size
25 × 25 mm
thickness
0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)