GF65432415
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.90mm, L 500 mm, wall thickness 0.050 mm
Sinónimos:
IM307190
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 654-324-15
L
500 mm
wall thickness
0.050 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)