Documentos clave
GF64731113
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 200 m
Sinónimos:
ES305940
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
monofilament
manufacturer/tradename
Goodfellow 647-311-13
L
200 m
diam.
0.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)