Documentos clave
GF62662675
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AG067910
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 626-626-75
L × diam.
200 mm × 2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)