GF61030011
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 97.%
Sinónimos:
HF006100
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 610-300-11
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
weight
100 g
max. lump size
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)