GF60837105
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Sinónimos:
GA006120
About This Item
Productos recomendados
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 608-371-05
weight
10 g
max. lump size
25 mm
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)