Documentos clave
GF59124292
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
NI197920
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 591-242-92
L
100 mm
diameter
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)