GF59079707
Iron boride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g
Sinónimos:
FE546100
About This Item
Productos recomendados
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 590-797-07
weight
20 g
max. lump size
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)