GF56514977
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
FF015150
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 565-149-77
L × diam.
100 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)