GF55588731
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 5 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
ES303050
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 555-887-31
size
100 × 100 mm
thickness
5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)