GF54371695
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Sinónimos:
ES301450
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 543-716-95
L
1 m
thickness
0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)