GF53167608
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1 mm, size 200 × 200 mm, clear
Sinónimos:
ME303017
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-676-08
size
200 × 200 mm
thickness
1 mm
color
clear
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)