GF52309548
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 1000 g, min. particle size 5micron
Sinónimos:
AM306010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 523-095-48
weight
1000 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)