Key Documents
GF50260328
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinónimos:
FF215140
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 502-603-28
L × diam.
100 m × 0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)